Learn More
Essigsäureethylester, 99.9 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
38.89 CHF - 201.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10394732
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364351000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
38.89 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11396515
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364350010
1 L AcroSeal™ Glasflasche
98.69 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10732833
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
364350025
2.5 L AcroSeal™ Glasflasche
201.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäureethylester, 99.9 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals