Learn More
Essigsäureethylester, 99.5 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752481
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäureethylester, 99.5 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752481 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 L, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10752481
Marke: Thermo Scientific 268350025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -83.5°C
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 280nm, 0.025 max. at 270nm, 0.12 max. at 260nm, 1 max. at 255nm
Farbe Farblos
Azidität 0.0015 meq/g max.
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 78.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −4°C
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0002 % max.
Relative Dichte 0.902
Strukturformel CH3CO2C2H5
Dampfdruck Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Wasser 0.03% Max.
Merck Index 15, 3811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2540818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2025 Artikelnummer268350010,268350025
Chargennummer2404441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer268350010,268350025
Chargennummer2523830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer268350010,268350025
Chargennummer2523830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer268350010,268350025
Chargennummer2497078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer268350010,268350025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäureethylester, 99.5 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >