Learn More
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylat, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17159-80-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
57.85 CHF - 170.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 17159-80-7 |
---|---|
Summenformel | C9H16O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.22 |
MDL-Nummer | MFCD00192156,MFCD16295187 |
InChI-Schlüssel | BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis |
PubChem CID | 86973 |
IUPAC-Name | ethyl 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1CCC(O)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11461080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25572.06 |
5 g |
57.85 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11471080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25572.14 |
25 g |
170.28 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEthyl-4-Hydroxycyclohexancarboxylat, cis + trans wird bei der Synthese anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
17159-80-7 | |
172.22 | |
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N | |
86973 | |
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1 |
C9H16O3 | |
MFCD00192156,MFCD16295187 | |
ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis | |
ethyl 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate |
Spezifikation
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate | |
17159-80-7 | |
127°C to 134°C (0.1 mmHg) | |
C9H16O3 | |
MFCD00192156,MFCD16295187 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1 | |
172.22 | |
172.22 |
cis + trans | |
1.068 | |
>110(230°F) | |
1.467 | |
ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis | |
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate | |
86973 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 241-215-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen