Learn More
Ethyl-3-Cyano-3-Phenylpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451550
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6362-63-6
Summenformel C12H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
MDL-Nummer MFCD00019801
InChI-Schlüssel YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate, ethyl phenylcyanopyruvate, cyanophenylpyruvic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylpyruvate, ethyl alpha-cyanophenylpyruvate, pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate, wln: ncr x1v1uno2, 4-10-00-03440 beilstein handbook reference, benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 22845
IUPAC-Name Ethyl3-cyan-2-oxo-3-phenylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Menge 25 g
Formelmasse 217.23
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Ethyl-3-Cyano-3-Phenylpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >