Learn More
Ethyl-3-Aminocrotonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl-3-Aminocrotonat wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet. Es wird auch als Wirkstoff bei der pharmazeutischen Synthese und als Futterhilfsmittel verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (26 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidations- und Reduktionsmitteln. Luft- & feuchtigkeitsempfindlich & hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-aminocrotonate |
Schmelzpunkt | 29°C to 35°C |
Siedepunkt | 210°C to 215°C |
Flammpunkt | 97°C (206°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3263 |
Beilstein | 471284 |
Formelmasse | 129.16 |
Reinheit (%) | ≥98% |