Learn More
Ethyl 3-Aminocrotonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10416920
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl 3-Aminocrotonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10416920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10416920
Marke: Thermo Scientific Acros 118035000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7318-00-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7318-00-5
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD02730138
InChI-Schlüssel YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-Aminobut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminocrotonate
Namenshinweis 98.5%
Schmelzpunkt 33.0°C to 35.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0220g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 215.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.5000 to 1.5020
Menge 500 g
Beilstein 03, 654
Relative Dichte 1.022
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ethyl 3-Aminocrotonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >