Learn More
Ethyl-2-brom-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15434766
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl-2-brom-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434766
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15434766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59076.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethylbrom2-4H-thien[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat wird als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 238749-50-3
Summenformel C9H8BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 274.132
MDL-Nummer MFCD15730638
InChI-Schlüssel KXGSKTSSCQBDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, ethyl 2-bromothieno<3,2-b>pyrrole-5-carboxylate, 2-bromo-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4h-thieno 3.2-b pyrrole-5-carboxylate, 2-bromothieno 3,2-b-pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromothieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 13164349
IUPAC-Name Ethyl 2-Brom-4H-Thieno-[3,2-b]Pyrrol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Menge 1 g
Beilstein 4426004
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 274.13
Reinheit (%) 95%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl-2-brom-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >