Learn More
Ethyl-2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno-[2,3-c]-pyridin-3(5H)-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ ™ Artikelnummer.: 15438865
Ethyl-2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno-[2,3-c]-pyridin-3(5H)-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ ™
Artikelnummer. 15438865
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Artikelnummer. 15438865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34279.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193537-14-3
Summenformel C15H22N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 326.411
MDL-Nummer MFCD05664039
InChI-Schlüssel XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
IUPAC-Name 6-O-tert-Butyl-3-O-ethyl-2-amino-5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridin-3,6-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3(5H)-carboxylate
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 5 g
Formelmasse 326.42
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10171768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl-2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno-[2,3-c]-pyridin-3(5H)-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ ™ >