missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ethyl-Amino2-4,4,4-Trifluor-3-(trifluormethyl)Butyrat, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15438665
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Ethyl-Amino2-4,4,4-Trifluor-3-(trifluormethyl)Butyrat, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15438665
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15438665

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33837.03

Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78185-92-9
Summenformel C7H9F6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.14
MDL-Nummer MFCD00040845
InChI-Schlüssel PGOSQXOLEQZPBM-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-dl-valinate, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, ethyl 2s-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, 4,4,4,4',4',4'-hexafluorovaline, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl b, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyrate, 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 52991940
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluor-3-(trifluormethyl)butanoat
SMILES CCOC(=O)C(N)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Siedepunkt 70°C to 72°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.36
Menge 1 g
Formelmasse 253.14
Reinheit (%) 95%

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10168980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10229905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ethyl-Amino2-4,4,4-Trifluor-3-(trifluormethyl)Butyrat, 95 %, Thermo Scientific™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt