Learn More
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)-thiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | Ethyl-5'-amino-[2,3'-bithiophen]-4'-carboxylat |
Formelmasse | 253.33 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)-thiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur