Learn More
Ethyl2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)acetat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10066854
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 53266-94-7
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00005330
InChI-Schlüssel SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyl2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)acetat, Thermo Scientific™ >