Learn More
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370154
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370154
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11370154
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00663.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20462-00-4 | C7H12O2S2 | 192.291 g/mol
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate is used in syn-selective aldol reactions. It undergoes asymmetric oxidation to give trans bis-sulfoxide. It is used to generate carbanon, which finds application in the preparation of alfa- keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-1,3-Dithian-2-carboxylat wird bei syn-selektiven Aldol-Reaktionen verwendet. Unterliegt einer asymmetrischen Oxidation für Trans-Bis-Sulfoxid. Wird zur Herstellung von Carbanon verwendet, das Anwendung bei der Herstellung von alpha-Ketoestern findet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20462-00-4
Summenformel C7H12O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 192.291
MDL-Nummer MFCD00006657
InChI-Schlüssel ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, carboethoxy-1,3-dithiane, 2-carboethoxy-1,3-dithiane, 1,3-dithiane-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1,3 dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem22055, acmc-1cpb7, 2-carboethoxy 1,3-dithiane, 2-ethoxycarbonyl-1,3-dithiane, ethyl 1,3 dithiane carboxylateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 88552
IUPAC-Name Ethyl 1,3-Dithian-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1SCCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
Schmelzpunkt 19°C to 21°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 75°C to 77°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1424352
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 ArtikelnummerL00663.14,L00663.06
Chargennummer10241072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2022 ArtikelnummerL00663.14,L00663.06
Chargennummer10234990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL00663.14,L00663.06
Chargennummer10143743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL00663.14,L00663.06
Chargennummer10153911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL00663.14,L00663.06
Name des Produkts
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >