Learn More
Ethidiumbromid-Lösung, für die Elektrophorese, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10375700
Ethidiumbromid-Lösung, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375700 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
50 mL
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Artikelnummer. 10375700
Marke: Fisher Chemical E/P800/10
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
MDL-Nummer MFCD00011724
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC-Name 5-Ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Farbe Rot
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium Bromide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethidiumbromid-Lösung, für die Elektrophorese, Fisher Chemical >