Learn More
Ethidiumbromid-Lösung, 10 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15494679
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethidiumbromid-Lösung, 10 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494679
10 mL
Click to view available options
Menge:
10 mL
Artikelnummer. 15494679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62282.AB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Visualisierung von DNA in der Gelelektrophorese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethidium bromide soln.
Farbe Rot
CAS 1239-45-8
Summenformel C21H20BrN3
MDL-Nummer MFCD00011724
UN-Nummer UN2810
Konzentration 10mg/ml
Merck Index 14,4731
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/mL).
InChI-Schlüssel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-Name 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formelmasse 394.32
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberJ62282.AB
ChargennummerQ19K512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog NumberJ62282.AB
ChargennummerM08K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberJ62282.AB
ChargennummerS07J504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberJ62282.AB
ChargennummerX28I545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberJ62282.AB
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethidium bromide solution, 10 mg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethidiumbromid-Lösung, 10 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals >