Learn More
Ethephon-d4, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Glasflasche |
CAS | 1020719-29-2 |
Physikalische Form | Fest |
Industry Type | WACHSTUMSREGLER FÜR PFLANZEN |
Menge | 10 mg geliefert |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethephon-d4, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur