Learn More
Novus Biologicals™ ETHE1 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
620.00 CHF - 1635.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Quelle Human
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18426970
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP1-78881-0.5mg
0.5 mg
1635.00 CHF
0.50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18382941
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP1-78881-100UG
100μg
620.00 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 13-254 of Human ETHE1 The Recombinant Human ETHE1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ETHE1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
SDS-PAGE
Human
RUO
Unconjugated
SDS-PAGE
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ETHE1
>90%
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ ETHE1 Protein