Learn More
Ethanolaminhydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313466
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanolaminhydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058415
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11313466
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14322.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2002-24-6
Summenformel C2H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 97.542
MDL-Nummer MFCD00012892
InChI-Schlüssel PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC-Name 2-Aminoethanol;hydrochlorid
SMILES C(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine hydrochloride
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 100 g
Beilstein 3542892
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3727
Formelmasse 97.55
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanolamine hydrochloride
Name des Produkts
Ethanolaminhydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >