Learn More
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15650630
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15650630
25 L, Edelstahlkanne
Click to view available options
Menge:
1 L
25 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15650630
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 0287725L
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol solution (Untaxed)
Namenshinweis Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <50.0000%
Dichte 0.886 g/cm3
Siedepunkt 77°C
Menge 25 L
Flammpunkt 22°C
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Name des Produkts
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™ >