Learn More
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™
Zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
88.30 CHF - 305.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | C2H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
InChI-Schlüssel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC-Name | Ethanol |
SMILES | CCO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15542393
|
Fisher BioReagents
BP8201-500 |
500 mL | N/A | |||||||
15420665
|
Fisher BioReagents
BP8201-1 |
1 L |
127.92 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15430665
|
Fisher BioReagents
BP8201-4 |
4 L |
305.76 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
- Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
- Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
Chemische Identifikatoren
64-17-5, 7732-18-5 | |
46.069 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
Ethanol |
Spezifikation
70% Ethanol Solution | |
64-17-5, 7732-18-5 | |
Farblos | |
0.80g/cm3 | |
HDPE-Flasche | |
≤0.001% | |
28%-32% (GC-TCD) | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethanol | |
702 | |
Molekularbiologie |
-114°C | |
70% | |
30% | |
78°C | |
Flüssig | |
C2H6O | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Ethanol Solution 70%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™