Learn More
Gibco™ Ethanol (EtOH), 20%
Gibco 20% Ethanol (EtOH) is sterile-filtered, packaged in bioprocess containers, and stocked to be available when you need it. Sourcing 20% EtOH can streamline your workload for equipment sanitization and column storage, allowing you to focus on the key steps in your downstream processes.
Marque:  Gibco™ A5803201
87367.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
77255.06 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18034060
  • 97075.00 CHF / 5 Liter
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ethanol (EtOH) and bulk Water for Injection (WFI) are mixed to produce solutions that meet the most stringent quality control expectations in accordance with the pharmaceutical, biopharma, and diagnostic industries. Gibco 20% Ethanol is manufactured to cGMP standards at an ISO certified facility, promoting quality and convenience for every stage of a biologic’s pipeline.
Product features:
• Available in a range of pack sizes (5 L, 20 L, 200 L)
• Product specifications are well-defined, with the established solutions ready to order
• Manufactured to ISO and cGMP standards to meet the stringent expectations of highly regulated industries
• Readily accessible documentation for accelerated qualification
User benefits:
• Meets workflow needs for all stages of biologic development and manufacturing
• Streamlines in-house processes related to formulation, hydration, testing, and validation
• Mitigates space required for buffer preparation and storage
• Eases the time requirements dedicated for in-house buffer preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ethyl Alcohol
5 L
Flüssig
20%
20% EtOH
Klar
Sample
GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
0.2 μm Sterile-filtered
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gibco™ Ethanol (EtOH), 20% > 5 L, sample
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.