Learn More
Ethanol, absolut, für HPLC, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, Alkohol, Algrain, Alkohol, Anhydrol, Ethylalkohol, Ethylhydrat, Ethylhydroxid, Getreidealkohol, Methylcarbinol, tecsol, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, Farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, -114 °C, 3568, 46,069, Bernsteinglasflasche, flüssig, 702
Spezifikation
Spezifikation
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -114 °C |
CAS | 64-17-5 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C2H6O |
MDL-Nummer | 3568 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2540431 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
2533712 | Analysenzertifikat | 09/06/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
2538409 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
2531988 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
BS25/009 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethanol, absolute
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol