Learn More
Ethanol, absolut, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
HDPE
Beschreibung
- Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol, Absolut |
Schmelzpunkt | -114.5 °C |
CAS | 64-17-5 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.79 g/cm3 bei 20 °C |
Siedepunkt | 78 °C |
Menge | 5 l |
Explosionsgrenze | 3.5 - 15 Vol.-% |
Flammpunkt | 12 °C |
Zündpunkt | 425 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol absolut
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, absolut, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur