Learn More
Ethanol, 99,5% %, extratrocken, absolut, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10617864
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanol, 99,5% %, extratrocken, absolut, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10617864
Marke: Thermo Scientific Acros 397691000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ethanol, > -99,5 %, C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 7732-18-5, Alkorn, Alkohol, Ethyhydroxid, Ethylhydrat, Alkoholhol, Ethylalkohol, Anhydrol, Methylcarbinol, Tecsol, Getreidealkohol, 100 ml, CHEBI:16236, farblos, 0,7900g/ml, 46,07, Extra Dry, Danger, GHS P Statement Leichtentzündliche Flüssigkeiten und Dämpfe.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Namenshinweis extra trocken
Farbe Farblos
Dichte 0.7900 g/ml
Menge 100 ml
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer 1170
Wasser 0.005 % max.
Merck Index 15, 3814
Formelmasse 46.07
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Für Herstellungsverfahren und den Einsatz im Labor. Nicht für Getränke geeignet
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 99,5% %, extratrocken, absolut, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >