Learn More
Ethanol, 99.5 %, BAKER HPLC ANALYSIERT, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10538071
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Ethanol, 99.5 %, BAKER HPLC ANALYSIERT, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10538071
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10538071
Marke: JT Baker 8462.2500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ethanol mit HPLC-Gütegrad für die Verwendung in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie, verpackt in 2.5 l-Glasflaschen.
BAKER ANALYZED™ HPLC-Reagenzien sind eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel, Puffersalze und mobiler Phasenmodifikatoren für die Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Anwendungen in der Flüssigchromatographie optimiert, einschließlich der Hochleistungsflüssigchromatographie, der Gelpermeationschromatographie und der UV-spektrophotometrischen Analyse.
  • Hergestellt und getestet, um störungsfreie Trennungen zu gewährleisten
  • Hochgradig charakterisierte Reagenzien mit unübertroffener Chargenkonsistenz
  • Minimiert Neukalibrierung oder Geräteeinstellungen
  • Lösungsmittel werden auf hohe Assays und geringe UV-Absorption, Fluoreszenz, Rückstände und Wasser kontrolliert
  • Eine Ist-Chargen-Analyse ist auf dem Etikett angegeben
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt −114.5 °C
Extinktion max. 0.7 bei 210 nm, max. 0.1 bei 240 nm, max. 0.01 bei 260 nm
CAS 64-17-5
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3
Siedepunkt 78 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze Niedrigstwert: 3.5 Vol.-%, Höchstwert: 15 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 425 °C
Geruch Alkohol
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Summenformel C2H5OH
Viskosität 1.2 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.2 %
Synonym Absolutes Ethanol
Löslichkeitsinformationen 1g/L in water
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Reinheit (%) Min. 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED™ HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol BAKER HPLC ANALYZED
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 99.5 %, BAKER HPLC ANALYSIERT, J.T. Baker™ >