Learn More
Ethanol, 96 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10162252
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanol, 96 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10162252 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10162252
Marke: Fisher Chemical E/0551DF/17
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -114°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 46.07g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog NumberE/0551DF/17,E/0551/PC17,E/0551/17,E/0551DF/C17
Chargennummer2535972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberE/0551DF/17,E/0551/PC17,E/0551/17,E/0551DF/C17
Chargennummer2533227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberE/0551DF/17,E/0551/PC17,E/0551/17,E/0551DF/C17
Chargennummer2530225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberE/0551DF/17,E/0551/PC17,E/0551/17,E/0551DF/C17
Chargennummer2527793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberE/0551DF/17,E/0551/PC17,E/0551/17,E/0551DF/C17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (96% v/v)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 96 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >