Learn More
Ethanol 95 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -114 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.069 |
Formelmasse | 46.07g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527610 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
2525705 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol (95% v/v)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol 95 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur