Learn More
Ethanol 95 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10510153
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanol 95 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10510153 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10510153
Marke: Fisher Chemical E/0500DF/08
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -114°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C
Menge 500 mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
Formelmasse 46.07g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
Chargennummer2525705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (95% v/v)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol 95 % (v/v), ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >