Learn More
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10315752
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315752 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10315752
Marke: Fisher Chemical E/0550DF/17
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer 3568
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -114°C
Siedepunkt 78°C
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formelmasse 46.07g/mol
Menge 2.5 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (95% v/v)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >