Learn More
Ethano L, 99,8 %, für Analyse, absolut, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- 99.8% Ethanol for Analysis, Absolute
- GHS P Statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wear eye protection/face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol |
Schmelzpunkt | -114.0°C |
Dichte | 0.7900 g/mL |
Siedepunkt | 78.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 12°C |
Verpackung | Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% |
Relative Dichte | 0.79 |
Strukturformel | CH3CH2OH |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463212 | Analysenzertifikat | 12/06/2024 | 445730025,445730010 |
A0460002 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | 445730025,445730010 |
A0457594 | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | 445730025,445730010 |
A0457595 | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | 445730025,445730010 |
A0452869 | Analysenzertifikat | 04/05/2023 | 445730025,445730010 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use