Learn More
Ethanethiol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10306940
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanethiol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10306940
Marke: Thermo Scientific Acros 117860500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-08-1
Summenformel C2H6S
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
MDL-Nummer MFCD00004887
InChI-Schlüssel DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
IUPAC-Name Ethanthiol
SMILES CCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanethiol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -148.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 35.0°C
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SH
Brechungsindex 1.4296 to 1.4316
Menge 50 mL
Beilstein 01,34
Fieser 12,29
Merck Index 15,3781
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 62.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number117860025,117860500,117865000
ChargennummerA0452761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog Number117860025,117860500,117865000
ChargennummerA0418236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number117860025,117860500,117865000
ChargennummerA0391183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog Number117860025,117860500,117865000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanethiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanethiol
Name des Produkts
Ethanethiol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >