Learn More
DWK Life Sciences Verschlussstopfen, 1/4 in. - 28 Gewinde, ETFE
DURAN™ ETFE-Blindstopfen für HPLC-Abgabekappe
Marke: DWK Life Sciences 292310003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DURAN™ ETFE-Blindstopfen 1⁄4 28G für HPLC-Abgabekappe, GL 45, mit 3 Steckoliven- Chemisch resistent
Spezifikation
Lieferung von Lösungsmitteln an HPLC-Geräte; sicherer Transfer von flüssigen Medien in einem geschlossenen und sterilen System; chemische und thermische Reaktionen; Lagerung und Transport von Medien, APIs und Reagenzien; Transport und Versand | |
ETFE | |
1/4 Zoll – 28 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Verschlussstopfen, 1/4 in. - 28 Gewinde, ETFE > 1/4 Zoll bis 28 Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur