Learn More
Cole-Parmer™ Etatron DLXB pH-/ORP-Pumpensteuerungssystem
Mit dem integrierten Etatron Pumpensteuerungssystem können Sie den pH- oder ORP-Wert Ihres Prozesses kontrollieren. Spart Zeit, Geld und Platz.
Marke: Cole-Parmer™ 56022-87
1049.42 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Integrierte Steuerung und Dosierpumpe vereinfachen die Systemeinrichtung
- Die Steuerungssysteme können für mehr Komfort pH- oder ORP-Elektroden aufnehmen
- Ein-/Aus- oder Proportionalsteuerungs-Modi ermöglichen eine robuste Prozesssteuerung
- Die Totzone ist für mehr Flexibilität programmierbar
- Leicht ablesbares LCD-Display
Spezifikation
6 ft. (1,8 m) durchsichtige PVC- und PE-Schläuche (3⁄16 x 1Z4 in.), gewichteter Filter und 6 ft. (1,8 m) US-Standard-Netzkabel | |
50/60 Hz | |
230 V |
0,26 GPH | |
217,5 psi |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31