Learn More
α-Estradiol, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18752764
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
α-Estradiol, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18752764
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 18752764
Marke: Tocris Bioscience 2823/50
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Endogenous estrogen receptor agonist
Endogenous estrogen receptor ligand (Ki values are 0.2 and 1.2 nM for ERα and ERβ receptors respectively).
β-Estradiol also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Estradiol
CAS 57-91-0
Summenformel C18H24O2
Menge 50 mg
Synonym alpha-estradiol, 17alpha-estradiol, alfatradiol, epiestradiol, 17-alpha-estradiol, 3,17-dihydroxyestratriene, 17a-estradiol, estradiol-17alpha, epiestrol, 17-epiestradiol
InChI-Schlüssel VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 272.388
PubChem CID 68570
ChEBI CHEBI:17160
Formelmasse 272.38
Reinheit (%) >96%
Name des Produkts
α-Estradiol, Tocris Bioscience™ >