Learn More
Texwipe™ ESD-sicherer Stift
Der ESD-Safe Stick mit Mikrotiterspitzen ist ein doppelseitiges Reinigungs- und Vorbereitungswerkzeug für ESD-sichere Workstations
Marke:  Texwipe™ TX769E
Artikelnummer. 15702436
  • 79.60 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Dieser einzigartige Stick kontrolliert ESD ohne Kohlenstoffe und ohne ionische Antistate
  • Griffdicke: 2.4 mm
  • Kopfdicke: 1 mm
Spezifikation
Spezifikation
500 Tupfer/Beutel (5 Innenbeutel mit je 100 Tupfern)
56,5 mm
1 mm
66,1 mm
5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ ESD-sicherer Stift > Länge (metrisch):66,1 mm