Learn More
Notrax ESD-Fersenerder
Der Notrax ESD-Fersenerder ist ein Gerät zum Verbinden einer Person, die zu Fuß oder im Stehen arbeiten, mit einem leitenden Gummigewinde, um den erforderlichen elektrischen Kontakt zwischen der Person und der Bodenmatte herzustellen.
Marke: Notrax 055SHG0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Gerät zum Verbinden einer Person, die zu Fuß oder im Stehen arbeiten, mit einem leitenden Gummigewinde, um den erforderlichen elektrischen Kontakt zwischen der Person und der Bodenmatte herzustellen.
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
Spezifikation
Fersenerder | |
Draht | |
Verbinden einer Person mit ESD-Eigenschaften |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax ESD-Fersenerder > Fersenerder; Verwendung: Verbinden einer Person mit ESD-Eigenschaften
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur