Learn More
Notrax ESD-Erdungsstecker
Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten.
Marke:  Notrax 054SEB0200
Artikelnummer. 17751918
  • 24.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
  • Verbindet Erdungskabel mit der Erdung
  • 1 Meg Resistor, 3 x 10 mm Stiftschrauben, für mehrere Kabelanschlüsse pro Stecker
  • Erhältlich in Continental- oder UK-Version
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Erdungsstecker
Draht
UK-Stecker-Verbindung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax ESD-Erdungsstecker > Erdungsstecker; Farbe: Gelb