Learn More
Notrax ESD Common Grounding Cord Artikelnummer.: 17721918
Verfügbar ab: 20-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax ESD Common Grounding Cord
Artikelnummer. 17721918
Steckbuchse
Click to view available options
Anschlusstypen:
Ringstecker
Steckbuchse
Artikelnummer. 17721918
Marke: Notrax 052SCG0200
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Specialized line of ESD accessories to ensure a static free workplace and protect employees and sensitive electrical equipment.
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
  • Das 45-m-Kabel verbindet Handgelenkbänder oder Tischmatte mit Masse
  • Stellt sicher, dass alle Teile das gleiche Massepotenzial haben
  • Einfach zu installieren, einfach an eine Matte zu stecken, das Kabel der Handgelenkschlaufe anstecken und die Klemme mit Masse verbinden
  • Widerstand 1 MegaOhm Matte gegen Masse
  • Erhältlich mit Ringstecker oder 10-mm-Buchsenleiste
Spezifikation
Farbe Schwarz
Produkttyp Erdungskabel
Material Draht
Anschlusstypen Steckbuchse
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax ESD Common Grounding Cord >