Learn More
Notrax ESD-Spulen-Kabel
Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten.
Marke: Notrax 053SCC0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
- Das 18-m-Kabel verbindet das Armband mit dem gemeinsamen Massepunkt auf der Tischmatte
- 1 Meg Widerstand, 10 mm Buchse rastet am Armband ein, und das andere Ende ist ein Bananenstecker
Spezifikation
Spulen-Kabel | |
Draht | |
5,9 ft. | |
1,8 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax ESD-Spulen-Kabel > Spulen-Kabel; Länge: 1,8 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur