Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Kühlgeräte der ES Serie
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
1462.50 CHF
Spezifikation
Typ Allzweck-Kühlschrank
Temperaturbereich 1°C bis 11°C
Einschübe 3
Isolierung HFCKW-frei, FCKW-frei
Zertifizierung/Konformität CE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16617892
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
158R-AEV-TS
158 l EU Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
Eigenschaften:
  • Integrierter Regler
  • Digitale Anzeige
  • Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
  • Standard-Türschlösser
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Durchführungen
  • CE-Zeichen
Bestellinformationen:
Nur in Regionen mit 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen
Empfohlen für:
Universal-Lagerung im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-Kühlschrank
3
CE
Alarm
230 V
1°C bis 11°C
HFCKW-frei, FCKW-frei
Digital
EU
50 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labor-Kühlgeräte der ES Serie