missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 10 g/l |
Menge | 1000 ml |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ES/NO3 Nitrat-Standardlösung, WTW™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur