Learn More
Grant Instruments™ ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
ES-20/80 Orbital shaker-incubator, compact, Bluetooth, 50 - 400 rpm, +25 -+80°C. Order platforms separately.
Marke:  Grant Instruments™ ES-20/80 EURO
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17551136
  • 6605.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Der fortschrittliche ES-20/80 Schüttler-Inkubator wurde für biotechnologische und pharmazeutische Labore entwickelt.
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen 5 °C über der Umgebungstemperatur und +80 °C mit einer Temperaturgleichförmigkeit von ± 0,3 °C bei 37 °C . Der ES-20/80 verfügt über einen einstellbaren Drehzahlregelbereich von 50 bis 400 rpm (in Schritten von 10 rpm).
  • Die Innenkammer besteht aus Edelstahl. Modernste Motoren, Wärmedämmstoffe und Parameter-PID-Regelung senken den Energieverbrauch und machen den Schüttler-Inkubator trotz seiner relativ großen Größe äußerst energieeffizient.
  • Es können bis zu 3 Einheiten gestapelt werden, wodurch Platz gespart werden kann. Das neue übersichtliche Touchscreen-Display und die einfache Benutzeroberfläche ermöglichen eine klare und intuitive Kontrolle der Parameter.
  • Außerdem können Daten protokolliert, gespeichert und über die Zeit angezeigt werden.
  • Die Bluetooth™-Verbindung zum PC ermöglicht die Datenverwaltung, Datenprotokollierung, Parameterkontrolle und Profilerstellung in der mitgelieferten Software.
  • Erhältlich mit 5 austauschbaren Plattformen und Stapelkits. Müssen separat bestellt werden.
  • Anwendungen:
    • Kultivierung von Mikroorganismen und Zellkulturen;
    • Proteinexpression;
    • Löslichkeitsstudien;
    • Allgemeines Mischen unter kontrollierten Bedingungen;
    • Verschiedene andere Anwendungen im Bereich Life Science und Chemie.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
120/230 V
Inkubationsplattform-Schüttler
±0,1°C bei +37°C
460 x 350 x 400 mm
48 kg
Ja
Nein
25°C bis 80°C
EU-Stecker
230 V, 50/60 Hz
620 x 530 x 510 mm
ES-20/80 EURO
2 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator > Advanced ES-20/80 Schüttler-Inkubator; Grant Instruments