Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Pharm. Artikelnummer.: 10061961
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Pharm.
Artikelnummer. 10061961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10061961
Marke: Thermo Scientific Chemicals 343880050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erythromycin (E-Mycin oder Erythrocin, CAS-Nr. 114-07-8) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Erythromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das durch Bindung der ribosomalen 50S-Untereinheit und Inhibition der Polypeptidbildung wirkt
  • Erythromycin wurde aus Saccharopolyspora erythraea isoliert.
Anwendungen
  • Erythromycin kann zum Stören des Wachstums grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet werden.
  • Erythromycin hat nachweislich motorische Auswirkungen im Magen-Darm-System und kann für Laboruntersuchungen zur Migration motorischer komplexer Aktivitäten eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114-07-8
Summenformel C37H67NO13
Molekulargewicht (g/mol) 733.94
MDL-Nummer MFCD00084654
InChI-Schlüssel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Erythromycin
Typ (-)-Erythromycin
Physikalische Form Pulver oder Kristalle, leicht hygroskopisch
Schmelzpunkt 138.0°C to 140.0°C
Infrarotspektrum Authentisch (Identifizierung A)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol)
Wasser 6.5% max. (K.F.)
Farbe Farblos oder weiß oder gelb
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formelmasse 733.94
Reinheit (%) 93.0 to 102.0% (sum of erythromycin A, B and C, on anhydrous substance); 5.0% max. erythromycin B and erythromycin C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number343880050,343880250
ChargennummerA0453913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number343880050,343880250
ChargennummerA0305373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number343880050,343880250
ChargennummerA0414117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number343880050,343880250
ChargennummerA0444552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number343880050,343880250
Produktidentifikator
  • (-)-Erythromycin
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Pharm. >