Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03021422
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10303141
  • 97.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
25 ml
14/23 NS
Konischer Schliff, Beschriftungsetikett
Borosilikatglas, Duran Glas
42 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen:25 ml; 14/23 NS-Buchse