Learn More
Heidolph™ Aufsatz für Erlenmeyerkolben
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Marke:  Heidolph™ 549-76000-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10767441
  • 213.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufsätze für bis zu 22 Erlenmeyerkolben (25, 500 oder 1.000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml-Erlenmeyerkolben
Erlenmeyer-Aufsatz
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020
4
Name des Produkts
Heidolph™ Aufsatz für Erlenmeyerkolben > 500 ml-Erlenmeyeraufsatz