Learn More
Heidolph™ Aufsatz für Erlenmeyerkolben
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Marke:  Heidolph™ 549-74000-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10673021
  • 204.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufsätze für bis zu 22 Erlenmeyerkolben (25, 50, 100, 250, 500 oder 1.000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml-Erlenmeyerkolben
Erlenmeyer-Aufsatz
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020
9
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Heidolph™ Aufsatz für Erlenmeyerkolben > Ausreichend für: Bis zu neun 100 ml-Erlenmeyerkolben