Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit für ERK1/ERK2 (Gesamt/Phospho), mehrere Spezies
InstantOne ELISA
Marke: Invitrogen™ 85-86013-11
702.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Includes:
- Benutzerhandbuch
- InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
- Zelllysepuffer (5x)
- Verstärkerlösung
- Waschpuffer (10x)
- ERK 1/2 (Gesamt) Capture-Antikörperreagenz
- Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) Capture-Antikörperreagenz
- ERK 1/2 (Gesamt) Nachweisantikörperreagenz
- Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) Nachweisantikörperreagenz
- Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
- Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
- Stopplösung
- Plattendichtung
Beschreibung
Der InstantOne™ ELISA wurde speziell für die präzise Messung von Gesamt- und phosphorylierten Menschen-, Maus- und Hamsterzellen ERK 1/2 in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von Ratten-ERK 1/2 wird erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
ERK1 und ERK2 (extrazelluläre signalregulierte Kinase1 und 2) sind stark an der Regulation von Meiose, Mitose und postmitotischen Funktionen in Zellen beteiligt. ERK1 und ERK2 sind Mitglieder der MAP-Kinase-Familie, die Teil einer Signalkaskade sind, die verschiedene zelluläre Prozesse wie Proliferation, Differenzierung und Zellzyklus-Progression als Reaktion auf zahlreiche extrazellulärer Signale reguliert. Verschiedene Reize, einschließlich Wachstumsfaktoren, Zytokine, Virusinfektionen, Liganden für heterotrimere Guaninnukleotid-bindende Protein (G-Protein)-gekoppelte Rezeptoren und Transformationsfaktoren, aktivieren die ERK1- und ERK2-Signalwege. Außerdem aktivieren Wachstumsfaktoren, die an Tyrosinkinase-Rezeptoren binden, die Aktivierung von Ras/Raf und die Stimulation von Serin/Threonin-Proteinkinasen die ERK1/ERK2-Signalwege. ERK-Proteine werden durch zweifache Phosphorylierung an Tyrosin 204 und 187 sowie an Threonin 177 und 160 innerhalb eines charakteristischen Thr-Glu-Tyr Motivs reguliert. Zur vollständigen enzymatischen Aktivierung müssen ERK1 an Threonin 202 und Tyrosin 204 bzw. ERK2 an Threonin 185 und Tyrosin 187 phosphoryliert werden. Zu den strukturellen Folgen der zweifachen Phosphorylierung von ERK2 gehören der Verschluss des aktiven Zentrums, die Ausrichtung der wichtigsten mit ATP interagierenden katalytischen Reste und die Umgestaltung der Aktivierungsschleife. Als Reaktion auf die Aktivierung phosphorylieren MAP-Kinasen nachgeschaltete Komponenten an Serin und Threonin. Die ERK-Familie hat drei weitere Mitglieder: ERK3, ERK5 und ERK6.
Spezifikation
P/P | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44MAPK,PRKM3,p44-ERK1,p44-MAPK | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Biotin | |
Zelllysate | |
ELISA | |
5594, 5595 | |
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung | |
96 Tests | |
Zelllysat, 20 μl | |
p44/p42, MAPK 1/2 | |
1 h 20 min |
Nur für Forschungszwecke