Beschreibung
Eriochrome black T is used as an indicator in analytical chemistry. It is also used in the detection of rare earth metals. It finds application in dyeing and printing of wool fabric, dyeing of silk and nylon as well as in leather dyeing. It can be used in the spectrophotometric determination of diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical preparations. As a complexometric indicator, it is useful in the determination of hardness of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eriochromschwarz T wird als Indikator in der analytischen Chemie verwendet. Es wird auch zum Nachweis von Seltenerdmetallen verwendet. Es findet Anwendung beim Färben und Bedrucken von Wollgewebe, Färben von Seide und Nylon sowie beim Färben von Leder. Es kann bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Diphenhydramin-Hydrochlorid in pharmazeutischen Präparaten verwendet werden. Als komplexometrischer Indikator ist er für die Bestimmung der Wasserhärte nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol und Aceton.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eriochrome Black T |
Beilstein | 4121162 |
Merck Index | 14,3667 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone. |
IUPAC-Name | (4 Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalin-1-Sulfonsäure; Natrium |
Formelmasse | 461.39 |
Menge | 100 g |
Sicherheit und Handhabung
- Eriochrome Black T
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)az