Learn More
Bochem™ Erdgas-Bunsenbrenner
Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
Marke: Bochem™ 7000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nadelventil
- Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
- Luftregulierung
- Zündflamme
- Max. Temperatur 1300°C
- DIN 30665
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
Nickel, Stahl | |
180 mm | |
0,25 kg |
Erdgas, Propan | |
76 mm | |
1300°C |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 214.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Erdgas-Bunsenbrenner > Durchmesser: 76 mm; Erdgas-Bunsen-Brenner
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur