Learn More
Bochem™ Erdgas-Bunsenbrenner
Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
Marke: Bochem™ 7330
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nadelventil
- Zur Verwendung mit Erdgas/Propan
- Luftregulierung
- Zündflamme
- Max. Temperatur 1300°C
- DIN 30665
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
Nickel, Stahl | |
160 mm | |
1300°C |
Erdgas, Propan | |
80 mm | |
Nadelventil | |
0,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Erdgas-Bunsenbrenner > Durchmesser: 80 mm; Erdgas-Bunsen-Brenner
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur