Learn More
Erbium(III)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11301059
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11301059
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11301059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011309.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12061-16-4
Summenformel Er2O3
Molekulargewicht (g/mol) 382.52
MDL-Nummer MFCD00010991
InChI-Schlüssel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dierbium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) oxide
Schmelzpunkt 2400°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 382.56
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Powder or lump
Dichte 8.64
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP22K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number011309.14,011309.36,011309.22,011309.06
ChargennummerW01J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number011309.14,011309.36,011309.22,011309.06
ChargennummerS29G011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2022 Catalog Number011309.14,011309.36,011309.22,011309.06
ChargennummerC11N18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011309.14,011309.36,011309.22,011309.06
ChargennummerH25P23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011309.14,011309.36,011309.22,011309.06
Name des Produkts
Erbium(III)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >